Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD207 / Langerin Protein
Produktkod. 16091401
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16091401
Brand: enQuireBio™ QP7887ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD207 / Langerin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_659192.2
Gen-ID (Entrez) 246278
Namn CD207 / Langerin Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Cd207
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens QAVFYPRLMG KILDVKSDAQ MLKGRVDNIS TLGSDLKTER GRVDDAEVQM QIVNTTLKRV RSQILSLETS MKIANDQLQI LTMSWGEVDS LSAKIPELKR DLDKASALNT KVQGLQNSLE NVNKLLKQQS DILEMVARGW KYFSGNFYYF SRTPKTWYSA EQFCISRKAH LTSVSSESEQ KFLYKAADGI PHWIGLTKAG SEGDWYWVDQ TSFNKEQSRR FWIPGEPNNA GNNEHCANIR VSALKCWNDG PCDNTFLFIC KRPYVQTTE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.