Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD3e / CD3 epsilon Protein
Produktkod. 16037521
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16037521
Brand: enQuireBio™ QP9045ye1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD3e / CD3 epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_031674.1
Gen-ID (Entrez) 12501
Namn CD3e / CD3 epsilon Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CD3E
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens DAENIEYKVS ISGTSVELTC PLDSDENLKW EKNGQELPQK HDKHLVLQDF SEVEDSGYYV CYTPASNKNT YLYLKARVCE YCVEVD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.