Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD68 / Macrosialin Protein
Specifications
Specifications
| Tillträdesnummer | NP_001277987.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 12514 |
| Namn | CD68 / Macrosialin Protein |
| Kvantitet | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | Cd68 |
| Protein Längd | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Mouse |
| Show More |