Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD90 / THY-1 Protein
Produktkod. 16085870
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16085870
Brand: enQuireBio™ QP6789ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD90 / THY-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_033408.1
Gen-ID (Entrez) 21838
Namn CD90 / THY-1 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Thy1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens QKVTSLTACL VNQNLRLDCR HENNTKDNSI QHEFSLTREK RKHVLSGTLG IPEHTYRSRV TLSNQPYIKV LTLANFTTKD EGDYFCELQV SGANPMSSNK SISVYRDKLV KC
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.