Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse CLEC4E / CLECSF9 Protein
Produktkod. 16022671
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16022671
Brand: enQuireBio™ QP8099ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CLEC4E / CLECSF9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_064332.1
Gen-ID (Entrez) 56619
Namn CLEC4E / CLECSF9 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Clec4e
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens TYRSSQISGQ NLQPHRNIKE LSCYSEASGS VKNCCPLNWK HYQSSCYFFS TTTLTWSSSL KNCSDMGAHL VVIDTQEEQE FLFRTKPKRK EFYIGLTDQV VEGQWQWVDD TPFTESLSFW DAGEPNNIVL VEDCATIRDS SNSRKNWNDI PCFYSMPWIC EMPEISPLD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.