Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL14 / BRAK Protein
Produktkod. 16045811
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16045811
Brand: enQuireBio™ QP8658ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL14 / BRAK, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_062514.2
Gen-ID (Entrez) 57266
Namn CXCL14 / BRAK Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Cxcl14
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens SKCKCSRKGP KIRYSDVKKL EMKPKYPHCE EKMVIVTTKS MSRYRGQEHC LHPKLQSTKR FIKWYNAWNE KRRVYEE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.