Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL16 / SR-PSOX Protein
Produktkod. 16005821
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16005821
Brand: enQuireBio™ QP8659ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL16 / SR-PSOX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_075647.3
Gen-ID (Entrez) 66102
Namn CXCL16 / SR-PSOX Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Cxcl16
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens NQGSVAGSCS CDRTISSGTQ IPQGTLDHIR KYLKAFHRCP FFIRFQLQSK SVCGGSQDQW VRELVDCFER KECGTGHGKS FHHQKHLPQA STQTPEAAEG TPSDTSTPAH SQSTQHSTLP SGALSLNKEH TQPWEMTTLP SGYGLEARPE AEANEKQQDD RQQEAPGAGA ST
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.