Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2 Protein
Produktkod. p-7153095
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16032680
Brand: enQuireBio™ QP6353ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001275515.1
Gen-ID (Entrez) 17246
Namn E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Mdm2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MCNTNMSVST EGAASTSQIP ASEQETLVRP KPLLLKLLKS VGAQNDTYTM KEIIFYIGQY IMTKRLYDEK QQHIVYCSND LLGDVFGVPS FSVKEHRKIY AMIYRNLVAV SQQDSGTSLS ESRRQPEGGS DLKDPLQAPP EEKPSSSDLI SRLSTSSRRR SISETEENTD ELPGERHRKR RRSLSFDPSL GLCELREMCS GGSSSSSSSS SESTETPSHQ DLDDGVSEHS GDCLDQDSVS DQFSVEFEVE SLDSEDYSLS DEGHELSDED DEVYRVTVYQ TGESDTDSFE GDPEISLADY WKCTSCNEMN PPLPSHCKRC WTLRENWLPD DKGKDKVEIS EKAKLENSAQ AEEGLDVPDG KKLTENDAKE PCAEEDSEEK AEQTPLSQES DDYSQPSTSS SIVYSSQESV KELKEETQDK DESVESSFSL NAIEPCVICQ GRPKNGCIVH GKTGHLMSCF TCAKKLKKRN KPCPVCRQPI QMIVLTYFN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.