Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 Protein
Produktkod. 15939199
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 15939199
Brand: enQuireBio™ QP5992ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Endoplasmic reticulum aminopeptidase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_109636.1
Gen-ID (Entrez) 80898
Namn Endoplasmic reticulum aminopeptidase 1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Erap1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens PCVQRAERYF REWKSSNGNM SIPIDVTLAV FAVGAQNTEG WDFLYSKYQS SLSSTEKSQI EFSLCTSKDP EKLQWLLDQS FKGEIIKTQE FPHILTLIGR NPVGYPLAWK FLRENWNKLV QKFELGSSSI AHMVMGTTDQ FSTRARLEEV KGFFSSLKEN GSQLRCVQQT IETIEENIRW MDKNFDKIRL WLQKEKPELL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80.6% as determined by SDS-PAGE.