Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Excitatory amino acid transporter 2 Protein
Produktkod. 16045150
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16045150
Brand: enQuireBio™ QP6691ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Excitatory amino acid transporter 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001070982.1
Gen-ID (Entrez) 20511
Namn Excitatory amino acid transporter 2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Slc1a2
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag GST
Sekvens HPGNPKLKKQ LGPGKKNDEV SSLDAFLDLI RNLFPENLVQ ACFQQIQTVT KKVLVAPPSE EANTTKAVIS MLNETMNEAP EETKIVIKKG LEFKDG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.