Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
Tillträdesnummer | NP_064397.1 |
Gen-ID (Entrez) | 56636 |
Namn | FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein |
Kvantitet | 10 μg |
Regulatorisk status | Research Use Only |
Endotoxinkoncentration | Not determined. |
Gensymbol | FGF21 |
Protein Längd | Full Length |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Korsreaktivitet | Mouse |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Mouse FGF21 / Fibroblast Growth Factor 21 Protein >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering