Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Galectin-6 Protein
Produktkod. 16042270
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16042270
Brand: enQuireBio™ QP6298ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Galectin-6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_034837.2
Gen-ID (Entrez) 16857
Namn Galectin-6 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Lgals6
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAYVPAPGYQ PTYNPTLPYK RPIPGGLSVG MSFYIQGTAK ENMRRFHVNF AVGQDDGADV AFHFNPRFDG WDKVVFNTKQ SGRWGKEEEK SMPFQKGKHF ELVFMVMPEH YKVVVNGSPF YEYGHRLPVQ MVTHLQVDGD LELQSINFFG VQPAETKYPA MTGPPVFNPC LPYVGALQGG FTVRRTIIIK GYVLPTAKTF AINFRVGSSE DIALHINPRI GDCLVRNSYM NGSWGTEERM VAYNPFGPGQ FFDLSIRCGM DRFKVFANGI HLFNFSHRFQ ALRKINTLEI NGDLTLSYVH I
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.