Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
Produktkod. 16004230
Kvantitet:
100 μg
20 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
20µg
50µg
Produktkod. 16004230
Brand: enQuireBio™ QP6567ma20ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glutaminyl cyclase / QPCT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001303658.1
Gen-ID (Entrez) 70536
Namn Glutaminyl cyclase / QPCT Protein
Kvantitet 20 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol QPCT
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Mammal
Protein Tag His
Sekvens AWTQEKNHHQ PAHLNSSSLQ QVAEGTSISE MWQNDLRPLL IERYPGSPGS YSARQHIMQR IQRLQAEWVV EVDTFLSRTP YGYRSFSNII STLNPEAKRH LVLACHYDSK YFPRWDSRVF VGATDSAVPC AMMLELARAL DKKLHSLKDV SGSKPDLSLR LIFFDGEEAF HHWSPQDSLY GSRHLAQKMA SSPHPPGSRG TNQLDGMDLL VLLDLIGAAN PTFPNFFPKT TRWFNRLQAI EKELYELGLL KDHSLERKYF QNFGYGNIIQ DDHIPFLRKG VPVLHLIASP FPEVWHTMDD NEENLHASTI DNLNKIIQVF VLEYLHL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.