Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glyoxylate reductase / hydroxypyruvate reductase Protein
Produktkod. 16050940
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16050940
Brand: enQuireBio™ QP6119ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glyoxylate reductase/hydroxypyruvate reductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_525028.1
Gen-ID (Entrez) 76238
Namn Glyoxylate reductase / hydroxypyruvate reductase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Glxr
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MKPARLMKVF VTGPLPAEGR AALAQAADCE VEQWNSDDPI PRKDLEQGVV GAHGLLCRLS DRVDKKLLDA AGANLRVIST LSVGVDHLAL DEIKKRGIRV GYTPGVLTDA TAELAVSLLL TTCRRLPEAI EEVKNGGWSS WSPLWMCGYG LSQSTVGIVG LGRIGQAIAR RLKPFGVQRF LYTGRQPRPQ EAAEFQAEFV PIAQLAAESD FIVVSCSLTP DTMGLCSKDF FQKMKNTAIF INISRGDVVN QEDLYQALAS GQIAAAGLDV TTPEPLPPSH PLLTLKNCVI LPHIGSATYK TRNTMSLLAA NNLLAGLRGE AMPSELKL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.