Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse GRK2 / ADRBK1 Protein
Produktkod. 16022161
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16022161
Brand: enQuireBio™ QP8014ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) GRK2 / ADRBK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001277747.1
Gen-ID (Entrez) 110355
Namn GRK2 / ADRBK1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Adrbk1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MADLEAVLAD VSYLMAMEKS KATPAARASK KILLPEPSIR SVMQKYLEDR GEVTFEKIFS QKLGYLLFRD FCLNHLEEAK PLVEFYEEIK KYEKLETEEE RVVRSREIFD SYIMKELLAC SHPFSKNATE HVQGHLVKKQ VPPDLFQPYI EEICQNLRGD VFQKFIESDK FTRFCQWKNV ELNIHLTMND FSVHRIIGRG GFGEVYGCRK ADTGKMYAMK CLDKKRIKMK QGETLALNER IMLSLVSTGD CPFIVCMSYA FHTPDKLSFI LDLMNGGDLH YHLSQHGVFS EADMRFYAAE IILGLEHMHN RFVVYRDLKP ANILLDEHGH VRISDLGLAC DFSKKRPHAS VGTHGYMAPE VLQKGVAYDS SADWFSLGCM LFKLLRGHSP FRQHKTKDKH EIDRMTLTMA VELPDSFSPE LRSLLEGLLQ RDVNRRLGCL GRGAQEVKES PFFRSLDWQM VFLQKYPPPL IPPRGEVNAA DAFDIGSFDE EDTKGIKLLD SDQELYRNFP LTISERWQQE VAETVFDTIN AETDRLEARK KAKNKQLGHE EDYALGKDCI VHGYMSKMGN PFLTQWQRRY FYLFPNRLEW RGEGEAPQSL LTMEEIQSVE ETQIKERKCL LLKIRGGKQF VLQCDSDPEL VQWKKELRDA YREAQQLVQR VPKMKNKPRS PVVELSKVPL IQRGSANGL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.