Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein
Produktkod. 16042451
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16042451
Brand: enQuireBio™ QP8063ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Group XIIA secretory phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_075685.2
Gen-ID (Entrez) 66350
Namn Group XIIA secretory phospholipase A2 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PLA2G12A
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens QEQDQTTDWR ATLKTIRNGI HKIDTYLNAA LDLLGGEDGL CQYKCSDGSK PVPRYGYKPS PPNGCGSPLF GVHLNIGIPS LTKCCNQHDR CYETCGKSKN DCDEEFQYCL SKICRDVQKT LGLSQNVQAC ETTVELLFDS VIHLGCKPYL DSQRAACWCR YEEKTDL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.