Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse H2-K1 Protein
Produktkod. 16057940
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16057940
Brand: enQuireBio™ QP7268ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) H2-K1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn H2-K1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol H2-K1
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens GPHSLRYFVT AVSRPGLGEP RFIAVGYVDD TQFVRFDSDA DNPRFEPRAP WMEQEGPEYW EEQTQRAKSD EQWFRVSLRT AQRYYNQSKG GSHTFQRMFG CDVGSDWRLL RGYQQFAYDG RDYIALNEDL KTWTAADTAA LITRRKWEQA GDAEYYRAYL EGECVEWLRR YLELGNETLL RTDSPKAHVT YHPRSQVDVT LRCWALGFYP ADITLTWQLN GEDLTQDMEL VETRPAGDGT FQKWAAVVVP LGKEQNYTCH VHHKGLPEPL TLRWKLPPST VSNT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.