Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hadh, mitochondrial Protein
Produktkod. 16050181
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16050181
Brand: enQuireBio™ QP7685ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hadh, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_032238.2
Gen-ID (Entrez) 15107
Namn Hadh, mitochondrial Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Hadh
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SSSSSASAAA KKILIKHVTV IGGGLMGAGI AQVAAATGHT VVLVDQTEDI LAKSKKGIEE SLKRMAKKKF TENPKAGDEF VEKTLSCLST STDAASVVHS TDLVVEAIVE NLKLKNELFQ RLDKFAAEHT IFASNTSSLQ ITNIANATTR QDRFAGLHFF NPVPMMKLVE VIKTPMTSQK TFESLVDFCK TLGKHPVSCK DTPGFIVNRL LVPYLIEAVR LHERGDASKE DIDTAMKLGA GYPMGPFELL DYVGLDTTKF ILDGWHEMEP ENPLFQPSPS MNNLVAQKKL GKKTGEGFYK YK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.