Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse I-TAC / CXCL11 Protein
Produktkod. 16035801
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16035801
Brand: enQuireBio™ QP8656ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) I-TAC / CXCL11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_062367.1
Gen-ID (Entrez) 56066
Namn I-TAC / CXCL11 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CXCL11
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens FLMFKQGRCL CIGPGMKAVK MAEIEKASVI YPSNGCDKVE VIVTMKAHKR QRCLDPRSKQ ARLIMQAIEK KNFLRRQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.