Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse IDO1 / IDO Protein
Produktkod. 16077821
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16077821
Brand: enQuireBio™ QP9192ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IDO1 / IDO, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001280619.1
Gen-ID (Entrez) 15930
Namn IDO1 / IDO Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IDO1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MALSKISPTE GSRRILEDHH IDEDVGFALP HPLVELPDAY SPWVLVARNL PVLIENGQLR EEVEKLPTLS TDGLRGHRLQ RLAHLALGYI TMAYVWNRGD DDVRKVLPRN IAVPYCELSE KLGLPPILSY ADCVLANWKK KDPNGPMTYE NMDILFSFPG GDCDKGFFLV SLLVEIAASP AIKAIPTVSS AVERQDLKAL EKALHDIATS LEKAKEIFKR MRDFVDPDTF FHVLRIYLSG WKCSSKLPEG LLYEGVWDTP KMFSGGSAGQ SSIFQSLDVL LGIKHEAGKE SPAEFLQEMR EYMPPAHRNF LFFLESAPPV REFVISRHNE DLTKAYNECV NGLVSVRKFH LAIVDTYIMK PSKKKPTDGD KSEEPSNVES RGTGGTNPMT FLRSVKDTTE KALLSWP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.