Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFN b Protein
Kvantitet:
1 mg
25 μg
5 μg
Förpackningsstorlek:
1mg
25µg
5µg
Specifikationer
Specifikationer
| Gen-ID (Entrez) | 15977 |
| Namn | IFN b Protein |
| Kvantitet | 5 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Gensymbol | Ifnb1 |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Mouse |
| Art | E. coli |
| Protein Tag | Untagged |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFN b Protein >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering