Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNG / Interferon Gamma Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
Tillträdesnummer | NP_032363.1 |
Gen-ID (Entrez) | 15978 |
Namn | IFNG / Interferon Gamma Protein |
Kvantitet | 10 μg |
Regulatorisk status | Research Use Only |
Endotoxinkoncentration | Not determined. |
Gensymbol | IFNG |
Protein Längd | Full Length |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Korsreaktivitet | Mouse |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Mouse IFNG / Interferon Gamma Protein >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering