Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse IGFBP1 Protein
Produktkod. 16011580
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011580
Brand: enQuireBio™ QP6208ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IGFBP1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_032367.3
Gen-ID (Entrez) 16006
Namn IGFBP1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Igfbp1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens APQPWHCAPC TAERLGLCPP VPASCPEISR PAGCGCCPTC ALPMGAACGV ATARCAQGLS CRALPGEPRP LHALTRGQGA CVPEPAAPAT STLFSSQHEE AKAAVVSADE LSESPEMTEE QLLDSFHLMA PSREDQPILW NAISTYSSMR AREIADLKKW KEPCQRELYK VLERLAAAQQ KAGDEIYKFY LPNCNKNGFY HSKQCETSLD GEAGLCWCVY PWSGKKIPGS LETRGDPNCH QYFNVHN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.