Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL-31 / IL31 Protein
Produktkod. 15986209
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
2µg
500µg
Produktkod. 15986209
Brand: enQuireBio™ QP54772ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_083870.1
Gen-ID (Entrez) 76399
Namn IL-31 / IL31 Protein
Kvantitet 2 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol IL31
Biologisk aktivitet Mouse IL-31 / IL31 induces IL-8 production in human PBMCs which was detected via ELISA (typical ED50 is ? 25 ng/ml).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens MTCSLSFGAP ISKEDLRTTI DLLKQESQDL YNNYSIKQAS GMSADESIQL PCFSLDREAL TNISVIIAHL EKVKVLSENT VDTSWVIRWL TNISCFNPLN LNISVPGNTD ESYDCKVFVL TVLKQFSNCM AELQAKDNTT C
Buffert 10 mM sodium phosphate, pH 7.5
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.