Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL18BP Protein
Produktkod. 16016951
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16016951
Brand: enQuireBio™ QP8880ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL18BP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_034661.1
Gen-ID (Entrez) 16068
Namn IL18BP Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IL18BP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens TSAPQTTATV LTGSSKDPCS SWSPAVPTKQ YPALDVIWPE KEVPLNGTLT LSCTACSRFP YFSILYWLGN GSFIEHLPGR LKEGHTSREH RNTSTWLHRA LVLEELSPTL RSTNFSCLFV DPGQVAQYHI ILAQLWDGLK TAPSPSQETL SSHSPVSRSA GPGVA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.