Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL1F10 / IL-38 Protein
Produktkod. 16041391
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16041391
Brand: enQuireBio™ QP7885ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL1F10 / IL-38, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_694717.1
Gen-ID (Entrez) 215274
Namn IL1F10 / IL-38 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Il1f10
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MCSLPMARYY IIKDAHQKAL YTRNGQLLLG DPDSDNYSPE KVCILPNRGL DRSKVPIFLG MQGGSCCLAC VKTREGPLLQ LEDVNIEDLY KGGEQTTRFT FFQRSLGSAF RLEAAACPGW FLCGPAEPQQ PVQLTKESEP STHTEFYFEM SR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.