Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Interferon epsilon Protein
Produktkod. 16000871
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16000871
Brand: enQuireBio™ QP7798ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Interferon epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_796322.1
Gen-ID (Entrez) 230405
Namn Interferon epsilon Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Ifne
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens LEPKRIPFQL WMNRESLQLL KPLPSSSVQQ CLAHRKNFLL PQQPVSPHQY QEGQVLAVVH EILQQIFTLL QTHGTMGIWE ENHIEKVLAA LHRQLEYVES LGGLNAAQKS GGSSAQNLRL QIKAYFRRIH DYLENQRYSS CAWIIVQTEI HRCMFFVFRF TTWLSRQDPD P
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.