Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Kallikrein 1-related peptidase b22 Protein
Produktkod. 16057390
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16057390
Brand: enQuireBio™ QP7102500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Kallikrein 1-related peptidase b22, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_034244.1
Gen-ID (Entrez) 13646
Namn Kallikrein 1-related peptidase b22 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Klk1b22
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens ILGGFKCEKN SQPWQVAVYY LDEYLCGGVL LDRNWVLTAA HCYEDKYNIW LGKNKLFQDE PSAQHRLVSK SFPHPDFNMS LLQSVPTGAD LSNDLMLLRL SKPADITDVV KPIDLPTTEP KLGSTCLASG WGSINQLIYQ NPNDLQCVSI KLHPNEVCVK AHILKVTDVM LCAGEMNGGK DTCKGDSGGP LICDGVLQGI TSWGSTPCGE PNAPAIYTKL IKFTSWIKDT MAKNP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.