Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse KEAP1 / INRF2 Protein Produktkod.: 16051990
enQuireBio™ Recombinant Mouse KEAP1 / INRF2 Protein
Produktkod. 16051990
100 μg, 100µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16051990
Brand: enQuireBio™ QP6259ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) KEAP1 / INRF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001103775.1
Gen-ID (Entrez) 50868
Namn KEAP1 / INRF2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Keap1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MQPEPKLSGA PRSSQFLPLW SKCPEGAGDA VMYASTECKA EVTPSQDGNR TFSYTLEDHT KQAFGVMNEL RLSQQLCDVT LQVKYEDIPA AQFMAHKVVL ASSSPVFKAM FTNGLREQGM EVVSIEGIHP KVMERLIEFA YTASISVGEK CVLHVMNGAV MYQIDSVVRA CSDFLVQQLD PSNAIGIANF AEQIGCTELH QRAREYIYMH FGEVAKQEEF FNLSHCQLAT LISRDDLNVR CESEVFHACI DWVKYDCPQR RFYVQALLRA VRCHALTPRF LQTQLQKCEI LQADARCKDY LVQIFQELTL HKPTQAVPCR APKVGRLIYT AGGYFRQSLS YLEAYNPSNG SWLRLADLQV PRSGLAGCVV GGLLYAVGGR NNSPDGNTDS SALDCYNPMT NQWSPCASMS VPRNRIGVGV IDGHIYAVGG SHGCIHHSSV ERYEPERDEW HLVAPMLTRR IGVGVAVLNR LLYAVGGFDG TNRLNSAECY YPERNEWRMI TPMNTIRSGA GVCVLHNCIY AAGGYDGQDQ LNSVERYDVE TETWTFVAPM RHHRSALGIT VHQGKIYVLG GYDGHTFLDS VECYDPDSDT WSEVTRMTSG RSGVGVAVTM EPCRKQIDQQ NCTC
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Mouse KEAP1 / INRF2 Protein >