Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse LY75 / DEC-205 / CD205 Protein
Produktkod. 16002490
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16002490
Brand: enQuireBio™ QP6325ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) LY75 / DEC-205 / CD205, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_038853.2
Gen-ID (Entrez) 17076
Namn LY75 / DEC-205 / CD205 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Ly75
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens SESSGNDPFT IVHENTGKCI QPLSDWVVAQ DCSGTNNMLW KWVSQHRLFH LESQKCLGLD ITKATDNLRM FSCDSTVMLW WKCEHHSLYT AAQYRLALKD GYAVANTNTS DVWKKGGSEE NLCAQPYHEI YTRDGNSYGR PCEFPFLIGE TWYHDCIHDE DHSGPWCATT LSYEYDQKWG ICLL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.