missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Mouse Lysyl oxidase homolog 4 Protein

Produktkod. 16021661
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16021661

Brand: enQuireBio™ QP7930ec10ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Lysyl oxidase homolog 4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_444313.3
Gen-ID (Entrez) 67573
Namn Lysyl oxidase homolog 4 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Loxl4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens QSSGTKKLRL VGPTDRPEEG RLEVLHQGQW GTVCDDDFAL QEATVACRQL GFESALTWAH SAKYGQGEGP IWLDNVRCLG TEKTLDQCGS NGWGVSDCRH SEDVGVVCHP RRQHGYHSEK VSNALGPQGR RLEEVRLKPI LASAKRHSPV TEGAVEVRYD GHWRQVCDQG WTMNNSRVVC GMLGFPSQTS VNSHYYRKVW NLKMKDPKSR LNSLTKKNSF WIHRVDCLGT EPHLAKCQVQ VAPGRGKLRP ACPGGMHAVV SCVAGPHFRR QKPKPTRKES HAEELKVRLR SGAQVGEGRV EVLMNRQWGT VCDHRWNLIS ASVVCRQLGF GSAREALFGA QLGQGLGPIH LSEVRCRGYE RTLGDCLALE GSQNGCQHAN DAAVRCNIPD MGFQNKVRLA GGRNSEEGVV EVQVEVNGVP RWGTVCSDHW GLTEAMVTCR QLGLGFANFA LKDTWYWQGT PEAKEVVMSG VRCSGTEMAL QQCQRHGPVH CSHGPGRFSA GVACMNSAPD LVMNAQLVQE TAYLEDRPLS MLYCAHEENC LSKSADHMDW PYGYRRLLRF SSQIYNLGRA DFRPKAGRHS WIWHQCHRHY HSIEVFTHYD LLTLNGSKVA EGHKASFCLE DTNCPSGVQR RYACANFGEQ GVAVGCWDTY RHDIDCQWVD ITDVGPGDYI FQVVVNPTND VAESDFSNNM IRCRCKYDGQ RVWLHNCHTG DSYRANAELS LEQEQRLRNN LI
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.