Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Lysyl oxidase homolog 4 Protein
Produktkod. 16031661
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16031661
Brand: enQuireBio™ QP7930ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Lysyl oxidase homolog 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_444313.3
Gen-ID (Entrez) 67573
Namn Lysyl oxidase homolog 4 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Loxl4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens QSSGTKKLRL VGPTDRPEEG RLEVLHQGQW GTVCDDDFAL QEATVACRQL GFESALTWAH SAKYGQGEGP IWLDNVRCLG TEKTLDQCGS NGWGVSDCRH SEDVGVVCHP RRQHGYHSEK VSNALGPQGR RLEEVRLKPI LASAKRHSPV TEGAVEVRYD GHWRQVCDQG WTMNNSRVVC GMLGFPSQTS VNSHYYRKVW NLKMKDPKSR LNSLTKKNSF WIHRVDCLGT EPHLAKCQVQ VAPGRGKLRP ACPGGMHAVV SCVAGPHFRR QKPKPTRKES HAEELKVRLR SGAQVGEGRV EVLMNRQWGT VCDHRWNLIS ASVVCRQLGF GSAREALFGA QLGQGLGPIH LSEVRCRGYE RTLGDCLALE GSQNGCQHAN DAAVRCNIPD MGFQNKVRLA GGRNSEEGVV EVQVEVNGVP RWGTVCSDHW GLTEAMVTCR QLGLGFANFA LKDTWYWQGT PEAKEVVMSG VRCSGTEMAL QQCQRHGPVH CSHGPGRFSA GVACMNSAPD LVMNAQLVQE TAYLEDRPLS MLYCAHEENC LSKSADHMDW PYGYRRLLRF SSQIYNLGRA DFRPKAGRHS WIWHQCHRHY HSIEVFTHYD LLTLNGSKVA EGHKASFCLE DTNCPSGVQR RYACANFGEQ GVAVGCWDTY RHDIDCQWVD ITDVGPGDYI FQVVVNPTND VAESDFSNNM IRCRCKYDGQ RVWLHNCHTG DSYRANAELS LEQEQRLRNN LI
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.