Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse MCL1 homolog Protein
Produktkod. 16002660
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16002660
Brand: enQuireBio™ QP6348ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MCL1 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_032588.1
Gen-ID (Entrez) 17210
Namn MCL1 homolog Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Mcl1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MFGLRRNAVI GLNLYCGGAS LGAGGGSPAG ARLVAEEAKA RREGGGEAAL LPGARVVARP PPVGAEDPDV TASAERRLHK SPGLLAVPPE EMAASAAAAI VSPEEELDGC EPEAIGKRPA VLPLLERVSE AAKSSGADGS LPSTPPPPEE EEDDLYRQSL EIISRYLREQ ATGSKDSKPL GEAGAAGRRA LETLRRVGDG VQRNHETAFQ GMLRKLDIKN EGDVKSFSRV MVHVFKDGVT NWGRIVTLIS FGAFVAKHLK SVNQESFIEP LAETITDVLV RTKRDWLVKQ RGWDGFVEFF HVQDLEGG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.