Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse MMP-3 Protein
Produktkod. 16037081
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16037081
Brand: enQuireBio™ QP8900ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MMP-3 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_034939.1
Gen-ID (Entrez) 17392
Namn MMP-3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MMP3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens PGSPKWRKSH ITYRIVNYTP DLPRQSVDSA IEKALKVWEE VTPLTFSRIS EGEADIMISF AVGEHGDFVP FDGPGTVLAH AYAPGPGING DAHFDDDERW TEDVTGTNLF LVAAHELGHS LGLYHSAKAE ALMYPVYKSS TDLSRFHLSQ DDVDGIQSLY GTPTASPDVL VVPTKSNSLE PETSPMCSST LFFDAVSTLR GEVLFFKDRH FWRKSLRTPE PEFYLISSFW PSLPSNMDAA YEVTNRDTVF IFKGNQFWAI RGHEELAGYP KSIHTLGLPA TVKKIDAAIS NKEKRKTYFF VEDKYWRFDE KKQSMEPGFP RKIAEDFPGV DSRVDAVFEA FGFLYFFSGS SQLEFDPNAK KVTHILKSNS WFNC
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.