Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Monoglyceride lipase Protein
Produktkod. 16017971
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16017971
Brand: enQuireBio™ QP9271ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Monoglyceride lipase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001159721.1
Gen-ID (Entrez) 23945
Namn Monoglyceride lipase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Mgll
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MPEASSPRRT PQNVPYQDLP HLVNADGQYL FCRYWKPSGT PKALIFVSHG AGEHCGRYDE LAHMLKGLDM LVFAHDHVGH GQSEGERMVV SDFQVFVRDV LQHVDTIQKD YPDVPIFLLG HSMGGAISIL VAAERPTYFS GMVLISPLVL ANPESASTLK VLAAKLLNFV LPNMTLGRID SSVLSRNKSE VDLYNSDPLV CRAGLKVCFG IQLLNAVARV ERAMPRLTLP FLLLQGSADR LCDSKGAYLL MESSRSQDKT LKMYEGAYHV LHRELPEVTN SVLHEVNSWV SHRIAAAGAG CPP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.