Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse MSLN / Mesothelin Protein
Produktkod. 16042960
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16042960
Brand: enQuireBio™ QP6389ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) MSLN / Mesothelin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_061345.1
Gen-ID (Entrez) 56047
Namn MSLN / Mesothelin Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Msln
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens DAEQKACPPG KEPYKVDEDL IFYQNWELEA CVDGTMLARQ MDLVNEIPFT YEQLSIFKHK LDKTYPQGYP ESLIQQLGHF FRYVSPEDIH QWNVTSPDTV KTLLKVSKGQ KMNAQAIALV ACYLRGGGQL DEDMVKALGD IPLSYLCDFS PQDLHSVPSS VMWLVGPQDL DKCSQRHLGL LYQKACSAFQ NVSGLEYFEK IKTFLGGASV KDLRALSQHN VSMDIATFKR LQVDSLVGLS VAEVQKLLGP NIVDLKTEED KSPVRDWLFR QHQKDLDRLG LGLQGGIPNG YLVLDFNVRE AFS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.