Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Murinoglobulin-1 Protein
Produktkod. 16007480
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16007480
Brand: enQuireBio™ QP7135100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli CFA/I fimbrial subunit E, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_032671.2
Gen-ID (Entrez) 17836
Namn Murinoglobulin-1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Mug1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens TPEISWSLRT TLSKRPEEPP RKDPSSNDPL TETIRKYFPE TWVWDIVTVN STGLAEVEMT VPDTITEWKA GALCLSNDTG LGLSSVVPLQ AFKPFFVEVS LPYSVVRGEA FMLKATVMNY LPTSMQMSVQ LEASPDFTAV PVGDDQDSYC LSANGRHTSS WLVTPKSLGN VNFSVSAEAQ QSSEPCGSEV ATVPETGRKD TVVKVLIVEP E
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.