Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nmes1 Protein
Produktkod. 16050791
Kvantitet:
100 μg
20 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
20µg
50µg
Produktkod. 16050791
Brand: enQuireBio™ QP7786ma20ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nmes1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001004174.1
Gen-ID (Entrez) 433470
Namn Nmes1 Protein
Kvantitet 20 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Nmes1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Mammal
Protein Tag Flag
Sekvens MGVFQILMKN KELIPLAFFI SVAATGATSF ALYALKKTDV VIDRKRNPEP WEMVDPTQPQ KLITINQQWK PVEELQKVRR ATR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.