Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nuclear receptor ROR-gamma Protein
Produktkod. 16028201
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16028201
Brand: enQuireBio™ QP9374ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nuclear receptor ROR-gamma, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Tillträdesnummer NP_001280663.1
Gen-ID (Entrez) 19885
Namn Nuclear receptor ROR-gamma Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RORC
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MDRAPQRHHR TSRELLAAKK THTSQIEVIP CKICGDKSSG IHYGVITCEG CKGFFRRSQQ CNVAYSCTRQ QNCPIDRTSR NRCQHCRLQK CLALGMSRDA VKFGRMSKKQ RDSLHAEVQK QLQQQQQQEQ VAKTPPAGSR GADTLTYTLG LSDGQLPLGA SPDLPEASAC PPGLLRASGS GPPYSNTLAK TEVQGASCHL EYSPERGKAE GRDSIYSTDG QLTLGRCGLR FEETRHPELG EPEQGPDSHC IPSFCSAPEV PYASLTDIEY LVQNVCKSFR ETCQLRLEDL LRQRTNLFSR EEVTSYQRKS MWEMWERCAH HLTEAIQYVV EFAKRLSGFM ELCQNDQIIL LTAGAMEVVL VRMCRAYNAN NHTVFFEGKY GGVELFRALG CSELISSIFD FSHFLSALCF SEDEIALYTA LVLINANRPG LQEKRRVEHL QYNLELAFHH HLCKTHRQGL LAKLPPKGKL RSLCSQHVEK LQIFQHLHPI VVQAAFPPLY KELFSTDVES PEGLSK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado