Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse OTC Protein
Produktkod. 16003440
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16003440
Brand: enQuireBio™ QP6457ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) OTC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_032795.1
Gen-ID (Entrez) 18416
Namn OTC Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol OTC
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens SQVQLKGRDL LTLKNFTGEE IQYMLWLSAD LKFRIKQKGE YLPLLQGKSL GMIFEKRSTR TRLSTETGFA LLGGHPSFLT TQDIHLGVNE SLTDTARVLS SMTDAVLARV YKQSDLDTLA KEASIPIVNG LSDLYHPIQI LADYLTLQEH YGSLKGLTLS WIGDGNNILH SIMMSAAKFG MHLQAATPKG YEPDPNIVKL AEQYAKENGT KLSMTNDPLE AARGGNVLIT DTWISMGQED EKKKRLQAFQ GYQVTMKTAK VAASDWTFLH CLPRKPEEVD DEVFYSPRSL VFPEAENRKW TIMAVMVSLL TDYSPVLQKP KF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.