Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse p53 / TP53 Protein
Produktkod. 16036090
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16036090
Brand: enQuireBio™ QP6823ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) p53 / TP53, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001120705.1
Gen-ID (Entrez) 22059
Namn p53 / TP53 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TP53
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MEESQSDISL ELPLSQETFS GLWKLLPPED ILPSPHCMDD LLLPQDVEEF FEGPSEALRV SGAPAAQDPV TETPGPVAPA PATPWPLSSF VPSQKTYQGN YGFHLGFLQS GTAKSVMCTY SPPLNKLFCQ LAKTCPVQLW VSATPPAGSR VRAMAIYKKS QHMTEVVRRC PHHERCSDGD GLAPPQHLIR VEGNLYPEYL EDRQTFRHSV VVPYEPPEAG SEYTTIHYKY MCNSSCMGGM NRRPILTIIT LEDSSGNLLG RDSFEVRVCA CPGRDRRTEE ENFRKKEVLC PELPPGSAKR ALPTCTSASP PQKKKPLDGE YFTLKIRGRK RFEMFRELNE ALELKDAHAT EESGDSRAHS SYLKTKKGQS TSRHKKTMVK KVGPDSD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.