Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Pcsk5 Protein
Produktkod. 16023560
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16023560
Brand: enQuireBio™ QP6474ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Pcsk5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001177412.1
Gen-ID (Entrez) 18552
Namn Pcsk5 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Pcsk5
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens DYDLSHAQST YFNDPKWPSM WYMHCSDNTH PCQSDMNIEG AWKRGYTGKN IVVTILDDGI ERTHPDLMQN YDALASCDVN GNDLDPMPRY DASNENKHGT RCAGEVAATA NNSHCTVGIA FNAKIGGVRM LDGDVTDMVE AKSVSYNPQH VHIYSASWGP DDDGKTVDGP APLTRQAFEN GVRMGRRGLG SVFVWASGNG GRSKDHCSCD GYTNSIYTIS ISSTAESGKK PWYLEECSST LATTYSSGES YDKKIITTDL RQRCTDNHTG TSASAPMAAG IIALALEANP FLTWRDVQHV IVRTSRAGHL NANDWKTNAA GFKVSHLYGF GLMDAE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.