Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Perforin-1 Protein
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_035203.3 |
| Gen-ID (Entrez) | 18646 |
| Namn | Perforin-1 Protein |
| Kvantitet | 50 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | Prf1 |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Mouse |
| Visa mer |