Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse PLBD2 Protein
Kvantitet:
100 μg
20 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
20µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_076114.2 |
| Gen-ID (Entrez) | 71772 |
| Namn | PLBD2 Protein |
| Kvantitet | 20 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | Plbd2 |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Mouse |
| Visa mer |