missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PNLIP Protein
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spezifikation
Spezifikation
Accession Number | NP_081201.2 |
Gene ID (Entrez) | 69060 |
Name | PNLIP Protein |
Quantity | 200 μg |
Regulatory Status | Research Use Only |
Endotoxin Concentration | Not determined. |
Gene Symbol | Pnlip |
Protein Length | Full Length |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross Reactivity | Mouse |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Mouse PNLIP Protein >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur