Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein flightless-1 homolog Protein
Produktkod. 16029001
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16029001
Brand: enQuireBio™ QP9918ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein flightless-1 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_071292.1
Gen-ID (Entrez) 14248
Namn Protein flightless-1 homolog Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Flii
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens VGQLPGLTIW QIENFVPVLV EEAFHGKFYE ADCYIVLKTF LDDSGSLNWE IYYWIGGEAT LDKKACSAIH AVNLRNYLGA ECRTVREEMG DESEEFLQVF DNDISYIEGG TASGFYTVED THYVTRMYRV YGKKNIKLEP VPLKGSSLDP RFVFLLDQGL DIYVWRGAQA TLSNTTKARL FAEKINKNER KGKAEITLLV QGQEPPGFWD VLGGEPSEIK NHVPDDFWPP QPKLYKVGLG LGYLELPQIN YKLSVEHKKR PKVELMPGMR LLQSLLDTRC VYILDCWSDV FIWLGRKSPR LVRAAALKLG QELCGMLHRP RHTVVSRSLE GTE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.