Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ptprn2 Protein
Produktkod. 16048181
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16048181
Brand: enQuireBio™ QP9357ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ptprn2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_035345.2
Gen-ID (Entrez) 19276
Namn Ptprn2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Ptprn2
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens RGRQLPGRLG CLFEDGLCGS LETCVNDGVF GRCQKVPVMD TYRYEVPPGA LLHLKVTLQK LSRTGFTWQD DYTQRVIAQE LANLPKAYLW HGEASGPARS LQQNADNEKW FSLEREVALA KTLRRYLPYL ELLSQTPTAN AHSRIDHETR PAKGEDSSPE NILTYVAHTS ALTYPPATRA KYPDNLLRPF SRLQPDELSP KVDGDIDKQK LIAALGAYTA QRLPGENDPE PRYLVHGSAR APRPFSATAL SQRWPPPPGD AKDSPSMDDD TLLQSLLKDL QQNSEVDRLG PLKEEKADSV AGAIQSDPAE GSQESHGRGA EGQPREQTDA PETMLQDHRL SEVDDPVYKE VNRLSFQLGD LLKDYGSPLL PEGPLLEKSS REEIKKSEQP EEVLSSEEET AGVEHVRSRT YSKDLFERKP NSEPQPRRLE DQFQNRAPEL WEDEESLKLA AQGPPSGGLQ LEVQPSEEQQ GYILTGNNPL SPEKGKQLMD QVAHILRVPS SFFADIKVLG PAVTFKVSAN IQNMTTADVI KAAADNKDQL EKATGLTILQ SGIRPKGKLK LLPHQEEQED STK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.