Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Ras-related protein Rab-10 Protein
Produktkod. 16044210
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16044210
Brand: enQuireBio™ QP6565ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ras-related protein Rab-10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_057885.1
Gen-ID (Entrez) 19325
Namn Ras-related protein Rab-10 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Rab10
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAKKTYDLLF KLLLIGDSGV GKTCVLFRFS DDAFNTTFIS TIGIDFKIKT VELQGKKIKL QIWDTAGQER FHTITTSYYR GAMGIMLVYD ITNGKSFENI SKWLRNIDEH ANEDVERMLL GNKCDMDDKR VVPKGKGEQI AREHGIRFFE TSAKANINIE KAFLTLAEDI LRKTPVKEPN SENVDISSGG GVTGWKSKCC
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.