Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Mouse Resistin / ADSF / RETN Protein
Produktkod. 15936129
Kvantitet:
1 mg
100 μg
25 μg
5 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
25µg
500µg
5µg
Produktkod. 15936129
Brand: enQuireBio™ QP54375ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Recombinant Protein
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001191888.1
Gen-ID (Entrez) 57264
Namn Resistin / ADSF / RETN Protein
Kvantitet 5 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Gensymbol RETN
Biologisk aktivitet Mouse Resistin / ADSF / RETN induces IL-8 production in human PBMCs detected via ELISA (typical ED50 is 400-600 ng/ml).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens MSSMPLCPID EAIDKKIKQD FNSLFPNAIK NIGLNCWTVS SRGKLASCPE GTAVLSCSCG SACGSWDIRE EKVCHCQCAR IDWTAARCCK LQVAS
Buffert Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.