missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Mouse Ripk3 Protein

Produktkod. 16039011
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16039011

Brand: enQuireBio™ QP9919ye50ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Ripk3, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_064339.2
Gen-ID (Entrez) 56532
Namn Ripk3 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Ripk3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Mouse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MSSVKLWPTG ASAVPLVSRE ELKKLEFVGK GGFGVVFRAH HRTWNHDVAV KIVNSKKISW EVKAMVNLRN ENVLLLLGVT EDLQWDFVSG QALVTRFMEN GSLAGLLQPE CPRPWPLLCR LLQEVVLGMC YLHSLDPPLL HRDLKPSNIL LDPELHAKLA DFGLSTFQGG SQSGSGSGSG SRDSGGTLAY LDPELLFKVN LKASKASDVY SFGILVWAVL AGREAELVDK TSLIRETVCD RQSRPPLTEL PPGSPETPGL EKLKELMIHC WGSQSENRPS FQDCEPKTNE VYNLVKDKVD AAVSEVKHYL SQHRSSGRNL SAREPSQRGT EMDCPRETMV SKMLDRLHLE EPSGPVPGKC PERQAQDTSV GPATPARTSS DPVAGTPQIP HTLPFRGTTP GPVFTETPGP HPQRNQGDGR HGTPWYPWTP PNPMTGPPAL VFNNCSEVQI GNYNSLVAPP RTTASSSAKY DQAQFGRGRG WQPFHK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.